Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Mitis Salivarius Agar
:
Mitis Salivarius Agar; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Mitis Salivarius Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 6g/L, Proteose Pepton 9g/L, Proteose Pepton 5g/L, Dextrose 1g/L, Saccharose 50g/L, Dikaliumphosphat 4g/L, Trypanblåt 75mg/L, Krystalviolet 0,8mg/5L, Agar 1/5L |
| Til brug med (applikation) | Anvendes med Tellurite-opløsning 1 % til isolering af Streptococcus mitis, S. salivarius og enterokokker, især fra stærkt forurenede prøver |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |