Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Middlebrook 7H9 Bouillon
Beskrivelse
- Brug med: Tween™ 80 eller Glycerol og Middlebrook ADC
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Middlebrook 7H9 bouillon
Ordreinfo
Se vores hjemmeside eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog for produktinformation.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, SMWW |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Middlebrook 7H9 bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Ammoniumsulfat 0,5 g/l, L-glutaminsyre 0,5 g/l, natriumcitrat 0,1 g/l, pyridoxin 1 mg/l, biotin 0,5 mg/l, dinatriumfosfat 2,5 g/l, monokaliumfosfat 1 g/l, jern(III) 0,0 ammonium-citrat, 0,0 ammoniumsulfat. 0,05g/L, Calciumchlorid 0,5mg/L, Zinksulfat 1mg/L, Kobbersulfat 1mg/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af mykobakterier |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |