Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Marine Bouillon 2216
Artikelnummer. 11753513
:
Marine Bouillon 2216; 500 g
Artikelnummer. 11753513
Brand: BD 279110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrker heterotrofe marine bakterier. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Marine Broth 2216 har en holdbarhed på 1825 dage.
  • Dehydreret
  • Kulturmedier
  • Marine bouillon 2216
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype Marine bouillon 2216
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Pepton 5g/L, Gærekstrakt 1g/L, Ferricitrat 0,1g/L, Natriumchlorid 19,45g/L, Magnesiumchlorid 5,9g/L, Magnesiumsulfat 3,24g/L, Calciumchlorid 1,8g/L, Kalium5G/L, Kalium5G/L, Kalium5G/L. 0,16 g/l, kaliumbromid 0,08 g/l, strontium
Til brug med (applikation) Dyrkning af heterotrope marine bakterier
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • marine broth 2216
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: calcium chloride