Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Marine Agar 2216
Artikelnummer. 11718183
:
Marine Agar 2216; 500 g
Artikelnummer. 11718183
Brand: BD 212185
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolering, dyrkning og optælling af heterotrofe marine bakterier. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Marine Agar 2216 er en del af et stort udvalg af dehydrerede medier.
  • Dehydreret
  • Kulturmedier
  • Marineagar 2216
Ordreinfo
Se vores hjemmeside eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog for produktinformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype Marineagar 2216
Produkttype Agar
Formulering Pepton 5g/L, Gærekstrakt 1g/L, Ferricitrat 0,1g/L, Natriumklorid 19,45g/L, Magnesiumchlorid 8,8g/L, Natriumsulfat 3,24g/L, Calciumchlorid 1,8g/L, Kaliumchlorid/0,5g/L, Natrium5G/L, 0,5g/L. Kaliumbromid 0,08g/L, Strontiumchlorid 34mg/L, Borsyre 22mg/L, Natriumsilikat 4mg/L, Natriumfluorid 2,4mg/L, Ammoniumnitrat 1,6mg/L, Dinatriumfosfat 8mg/L, Agar
Til brug med (applikation) Isolering, dyrkning og optælling af heterotrofe marine bakterier
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • marine broth 2216
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: calcium chloride