Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: MacConkey Agar Base
Artikelnummer. 11713533
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11713533 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11713533 Leverandør BD Leverandørnr. 281810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilberedt uden kulhydrater til coliforme fermenteringsundersøgelser. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: MacConkey Agar Base er en del af et stort udvalg af dehydrerede medier.
  • Format: Dehydreret
Ordreinfo
Se vores hjemmeside eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog for produktinformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype MacConkey agar
Produkttype Agar
Formulering Bugspytkirtelfordøjelse af gelatine 3 g/l, peptoner (kød og kasein) 3 g/l, galdesalte 1,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 13,5 g/l, neutral rød 0,03 g/l, krystalviolet 1 mg/l
Til brug med (applikation) Tilsat kulhydrat i differentierende coliformer baseret på fermenteringsreaktion
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • macconkey agar base
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: bile salts