Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: M 17 bouillon
Beskrivelse
- Dehydreret
- Kulturmedier
- M 17 Bouillon
Ordreinfo
Se vores hjemmeside eller Fisher Scientific™ HealthCare-katalog for produktinformation.
Certificeringer
MPF, ISO
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | COMPF, ISO |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | M17 bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 5 g/l, sojapepton 5 g/l, oksekødekstrakt 5 g/l, gærekstrakt 2,5 g/l, ascorbinsyre 0,5 g/l, magnesiumsulfat 0,25 g/l, dinatrium-beta-glycerofosfat 19 g/l |
| Til brug med (applikation) | Isolering af mælkesyrestreptokokker fra yoghurt, ostestarter og andre mejeriprodukter |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |