Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Lowenstein Medium Base
Artikelnummer. 11738902
:
Lowenstein medium base; 500 g
Product Code. 11738902
Brand: BD 244420
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes sammen med glycerol til fremstilling af forskellige koagulerede ægmedier til isolering og differentiering af mykobakterier
Applikationer:
Til evaluering, vedligeholdelse, selektiv berigelse, differentiering, isolering, dyrkning, påvisning, formering af bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype Lowenstein medium base
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Asparagin 3,6 g/l, monokaliumfosfat 2,4 g/l, magnesiumsulfat 0,24 g/l, magnesiumcitrat 0,6 g/l, kartoffelmel 30 g/l, malakitgrøn 0,4 g/l
Til brug med (applikation) Isolering og dyrkning af mykobakterier og som baser for selektive, differentielle og berigede medier for mykobakterier
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g