Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Leptospira Medium Base EMJH
:
Leptospira Medium Base EMJH; 500 g
Beskrivelse
Applikationer:
Til evaluering, vedligeholdelse, selektiv berigelse, differentiering, isolering, dyrkning, påvisning, formering af bakterier
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | SMWW |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Leptospira medium base |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Dinatriumfosfat 1 g/l, monokaliumfosfat 0,3 g/l, natriumklorid 1 g/l, ammoniumklorid 0,25 g/l, thiamin 5 mg/l |
| Til brug med (applikation) | Anvendes med Leptospira berigelse EMJH til at dyrke og vedligeholde Leptospira |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium chloride