Få mere at vide
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: LB Broth, Miller (Luria-Bertani)
Artikelnummer. p-4869129
Mængde:
500 g
2000 g
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11768902
Brand: BD 244610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udbrede og vedligeholde E. coli til molekylærbiologi. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: LB Bouillon, Miller (Luria-Bertani) leveret i dehydreret form til bekvemmelighed for laboratoriet og biobearbejdningsspecialisten.
  • Indeholder 10g/L NaCl
  • Til formering af E. coli
  • Bredt udvalg af molekylærbiologiske anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CCAM
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype LB Bouillon, Miller
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 10 g/l, gærekstrakt 5 g/l, natriumklorid 10 g/l
Til brug med (applikation) Formering og vedligeholdelse af Escherichia coli til molekylærbiologi
Emballagetype Spand
Mængde 2000 g