Få mere at vide
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: LB Broth, Miller (Luria-Bertani)
Artikelnummer. 11778902
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
11778902 500 g Flaske 500g
11768902 2000 g Spand 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778902 Leverandør BD Leverandørnr. 244620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00 DKK
    478.14 DKK / 500g
    Spare 122.86 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udbrede og vedligeholde E. coli til molekylærbiologi. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: LB Bouillon, Miller (Luria-Bertani) leveret i dehydreret form til bekvemmelighed for laboratoriet og biobearbejdningsspecialisten.
  • Indeholder 10g/L NaCl
  • Til formering af E. coli
  • Bredt udvalg af molekylærbiologiske anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CCAM
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype LB Bouillon, Miller
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 10 g/l, gærekstrakt 5 g/l, natriumklorid 10 g/l
Til brug med (applikation) Formering og vedligeholdelse af Escherichia coli til molekylærbiologi
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g