Få mere at vide
BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: LB Agar, Miller (Luria-Bertani)
Artikelnummer. 11748902
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
11748902 2000 g Spand 2kg
11758902 500 g Flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11748902 Leverandør BD Leverandørnr. 244510
Udbrede og vedligeholde E. coli til molekylærbiologi. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: LB Agar, Miller (Luria-Bertani) leveret i dehydreret form til bekvemmelighed for laboratoriet og biobearbejdningsspecialisten.
  • Indeholder 10g/L NaCl
  • Til formering af E. coli
  • Bredt udvalg af molekylærbiologiske anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CCAM
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype LB Agar, Miller
Produkttype Agar
Formulering Trypton 10 g/l, gærekstrakt 5 g/l, natriumklorid 10 g/l, agar 15 g/l
Til brug med (applikation) Formering og vedligeholdelse af Escherichia coli til molekylærbiologi
Emballagetype Spand
Mængde 2000 g