Få mere at vide
BD Difco™ Lactobacilli MRS Bouillon
Beskrivelse
Difco™ Lactobacilli MRS Bouillon-pulver indeholder pepton og dextrose. Disse ingredienser leverer nitrogen, kulstof og andre elementer, der er nødvendige for vækst. Polysorbat 80, acetat, magnesium og mangan giver vækstfaktorer til dyrkning af en række lactobaciller. Ovenstående ingredienser kan hæmme væksten af nogle andre organismer end lactobaciller.
- Baseret på formuleringerne fra deMan, Rogosa og Sharpe
- Prøver kan inokuleres direkte i Lactobacilli MRS Bouillon
- Giver en god kulturel respons med: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 og Lactobacillus johnsonii 11506
- pH (5,5 % opløsning, 25 °C): 6,5± 0,2
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | COMPF, SMD |
| Farve | Tan |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret pulver |
| Medietype | FRU Bouillon |
| Produkttype | Næringsbouillon |
| Formulering | Proteose Pepton nr. 3 10g/L, Oksekødekstrakt 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Dextrose 20g/L, Polysorbat 80 1g/L, Ammoniumcitrat 2g/L, Natriumacetat 5g/L, Magnesiumsulfat 0,1g/L, 0,1g/L Mang. Fosfat 2g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af lactobaciller |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |