Få mere at vide
BD Difco™ Lactobacilli MRS Bouillon
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Description
Difco™ Lactobacilli MRS Bouillon-pulver indeholder pepton og dextrose. Disse ingredienser leverer nitrogen, kulstof og andre elementer, der er nødvendige for vækst. Polysorbat 80, acetat, magnesium og mangan giver vækstfaktorer til dyrkning af en række lactobaciller. Ovenstående ingredienser kan hæmme væksten af nogle andre organismer end lactobaciller.
- Baseret på formuleringerne fra deMan, Rogosa og Sharpe
- Prøver kan inokuleres direkte i Lactobacilli MRS Bouillon
- Giver en god kulturel respons med: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 og Lactobacillus johnsonii 11506
- pH (5,5 % opløsning, 25 °C): 6,5± 0,2
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | COMPF, SMD |
| Farve | Tan |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret pulver |
| Medietype | FRU Bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Proteose Pepton nr. 3 10g/L, Oksekødekstrakt 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Dextrose 20g/L, Polysorbat 80 1g/L, Ammoniumcitrat 2g/L, Natriumacetat 5g/L, Magnesiumsulfat 0,1g/L, 0,1g/L Mang. Fosfat 2g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af lactobaciller |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 10 kg |