Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Lactobacilli MRS Agar
:
Lactobacilli MRS Agar; 500 g
Beskrivelse
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Lactobacilli MRS Agar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | COMPF, ISO , SMD |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | FRU Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Proteose Pepton nr. 3 10g/L, Oksekødekstrakt 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Dextrose 20g/L, Polysorbat 80 1g/L, Ammoniumcitrat 2g/L, Natriumacetat 5g/L, Magnesiumsulfat 0,1g/L, 0,1g/L Mang. Fosfat 2g/L, Agar 15g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af lactobaciller |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |