Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: ISP Medium 2
:
International Streptomyces Project (ISP) Medium 2 ; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | ISP-gær maltagar (medium 2) |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Gærekstrakt 4g/L, Maltekstrakt 10g/L, Dextrose 4g/L, Agar 20g/L |
| Til brug med (applikation) | Til karakterisering af Streptomyces-arter i henhold til det internationale Streptomyces-projekt |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |