Få mere at vide
BD Difco™ dehydreret kulturmedie: granuleret agar
Artikelnummer. p-4886723
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11718233
Brand: BD 214510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som størkningsmiddel til dyrkningsmedier. BD Difco™ dehydrerede kulturmedier: Granuleret agar overvåges omhyggeligt for kulturrespons, opløselighed og geleringstemperatur.
Anvendelser:
  • Størkningsmiddel til dyrkningsmedier
  • Granuleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tilsætningsstof Agar
Form Dehydreret granulat
Til brug med (applikation) Generelle bakteriologiske formål
Emballagetype Beholder
Mængde 2000 g