Få mere at vide
BD Difco™ dehydreret kulturmedie: granuleret agar
Artikelnummer. 11718233
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11718233 2000 g 2kg
10006334 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11718233 Leverandør BD Leverandørnr. 214510
Anvendes som størkningsmiddel til dyrkningsmedier. BD Difco™ dehydrerede kulturmedier: Granuleret agar overvåges omhyggeligt for kulturrespons, opløselighed og geleringstemperatur.
Anvendelser:
  • Størkningsmiddel til dyrkningsmedier
  • Granuleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tilsætningsstof Agar
Form Dehydreret granulat
Til brug med (applikation) Generelle bakteriologiske formål
Emballagetype Beholder
Mængde 2000 g