Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: D-Mannitol
:
D-mannitol; BD Difco; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Tilsætningsstof | D-Mannitol |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Dehydreret dyrkningsmedie |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |