Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: CzaPEK Solution Agar
Artikelnummer. 11798802
:
CzaPEK Solution Agar; 500 g
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11798802
Brand: BD 233910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Til dyrkning af organismer, der er i stand til at udnytte uorganisk nitrogen. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: CzaPEK Solution Agar er det perfekte valg.
  • Mikrobiologiske medier
  • Dehydreret
  • Løsning Agar
  • 500 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance SMWW
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Dehydreret
Medietype CzaPEK Solution Agar
Produkttype Agar
Formulering Saccharose 30g/L, Natriumnitrat 2g/L, Dikaliumphosphat 1g/L, Magnesiumsulfat 0,5g/L, Kaliumchlorid 0,5g/L, Jernsulfat 0,01g/L, Agar 15g/L
Til brug med (applikation) Dyrkning af organismer, der er i stand til at udnytte uorganisk nitrogen
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g