missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Cooke Rose Bengal Agar
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Cooke Rose Bengal Agar; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | SMWW |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Cooke Rose Bengal Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Sojapepton 5 g/l, dextrose 10 g/l, monokaliumfosfat 1 g/l, magnesiumsulfat 0,5 g/l, agar 20 g/l, rose bengal 35 mg/l |
| Til brug med (applikation) | Antimikrobisk hætteglas A til selektiv isolering af svampe fra miljø- og fødevareprøver |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion