Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Columbia Blood Agar Base
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, EP, ISO |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Columbia Blood Agar Base |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 10g/L, Proteose Pepton No. 3 5g/L, Gærekstrakt 5g/L, Oksehjerteinfusion fra 500 g 3g/L, Majsstivelse 1g/L, Natriumchlorid 5g/L, Agar 15g/L |
| Til brug med (applikation) | Til forstærkede beta-hæmolytiske reaktioner efter inkubation natten over og til dyrkning af kræsne mikroorganismer |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 2 kg |