Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Bufret Peptone Water Preenrichment
Mængde:
500 g
Emballagetype:
Flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Certificeringer
ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO , USDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO , USDA |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Pepton vand |
| Produkttype | Pepton vand |
| Formulering | Pepton 10 g/l, natriumklorid 5 g/l, dinatriumfosfat 3,5 g/l, monokaliumfosfat 1,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Isolering af Salmonella-arter |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |