Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Brilliant Green Agar
Artikelnummer. 11792894
:
Strålende grøn agar; 500 g
Artikelnummer. 11792894
Brand: BD 228530
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dehydreret form til bekvemmelighed for laboratorier og biobearbejdningsspecialister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, EP, SMWW
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype Strålende grøn agar
Produkttype Agar
Formulering Proteose Pepton 10g/L, Gærekstrakt 3g/L, Lactose 10g/L, Saccharose 10g/L, Natriumchlorid 5g/L, Agar 20g/L, Brilliant grøn 12,5mg/L, Phenolrød 0,08g/L
Til brug med (applikation) Isolering af andre Salmonella end S. Typhi fra afføring og andet materiale
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g