Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Brewer Anaerobic Agar
:
Brygger Anaerob Agar; 500 g
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Brygger Anaerob Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 5g/L, Proteose Pepton No. 3 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Dextrose 10g/L, Natriumklorid 5g/L, Agar 20g/L, Natriumthioglycolat 2g/L, Natriumformaldehyd 1g/L 2g/L, Natriumformaldehyd/2g L, L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af anaerobe og mikroaerofile organismer |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.