missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Asparagin

Artikelnummer. 11708233
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Asparagin; 500 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11708233

Brand: BD 214410

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring <30 °C
Tilsætningsstof Asparagin
Form Pulver
Til brug med (applikation) Kemisk og mikrobiologisk anvendelse
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.