Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 9
Artikelnummer. 11748932
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11748932 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11748932 Leverandør BD Leverandørnr. undefined
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til bestemmelse af antibiotisk styrke ved den mikrobiologiske analyseteknik
  • Penassay Seed Agar Mikrobiologisk analyse af antibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance EP, USP
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype Antibiotisk medium 9
Produkttype Agar
Formulering Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 17 g/l, sojapepton 3 g/l, dextrose 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l, agar 20 g/l
Til brug med (applikation) Bestemmelse af antibiotisk styrke ved den mikrobiologiske analyseteknik
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.