missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 9
Description
- Penassay Seed Agar Mikrobiologisk analyse af antibiotika
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | EP, USP |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Antibiotisk medium 9 |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 17 g/l, sojapepton 3 g/l, dextrose 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l, agar 20 g/l |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af antibiotisk styrke ved den mikrobiologiske analyseteknik |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?