Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 8
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, USDA, USP |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Antibiotisk medium 8 |
| Produkttype | Antibiotisk medium |
| Formulering | Oksekødekstrakt 1,5 g/l, gærekstrakt 3 g/l, pepton 6 g/l, agar 15 g/l |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af antibiotisk styrke ved den mikrobiologiske analyseteknik |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |