Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 3
Beskrivelse
- Penassay bouillon
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Antibiotisk medium 3
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, EP, USP |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Antibiotisk medium 3 |
| Produkttype | Antibiotisk medium |
| Formulering | Oksekødekstrakt 1,5 g/l, gærekstrakt 1,5 g/l, pepton 5 g/l, dextrose 1 g/l, natriumchlorid 3,5 g/l, dikaliumfosfat 3,68 g/l, monokaliumfosfat 1,32 g/l |
| Til brug med (applikation) | Penassay bouillon |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?