Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 19
Beskrivelse
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Antibiotisk medium 19
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EP, USP |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Antibiotisk medium 19 |
| Produkttype | Antibiotisk medium |
| Formulering | Oksekødekstrakt 2,4 g/l, gærekstrakt 4,7 g/l, pepton 9,4 g/l, dextrose 10 g/l, natriumklorid 10 g/l, agar 23,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk analyse af antibiotika |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |