Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 11
Beskrivelse
- Erythromycin/Neomycin Agar Mikrobiologisk analyse af antibiotika
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, USDA, USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Antibiotisk medium 11 |
| Produkttype | Antibiotisk medium |
| Formulering | Oksekødekstrakt 1,5 g/l, gærekstrakt 3 g/l, bugspytkirtelfordøjelse af kasein 4 g/l, pepton 6 g/l, dextrose 1 g/l, agar 15 g/l |
| Til brug med (applikation) | Erythromycin/Neomycin Agar Mikrobiologisk analyse af antibiotika |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |