Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Antibiotisk medium 10
Beskrivelse
- Antibiotikum Medium 10 Polymyxin Base Agar Mikrobiologisk analyse af antibiotika
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EP, USP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Antibiotisk medium 10 |
| Produkttype | Antibiotisk medium |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 17 g/l, sojabønnepepton 3 g/l, dextrose 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l, agar 12 g/l, polysorbat 80 10 g/l |
| Til brug med (applikation) | Antibiotisk medium 10 Polymyxin base Agar Mikrobiologisk analyse af antibiotika |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |