missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedietilsætning: Tinsdale-berigelse
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Tinsdale berigelse brug med Tinsdale base, udtørret; Mængde: 15 ml, Difco
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Tilsætningsstof | Tinsdale berigelse |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Tinsdale Agar base til primær isolation |
| Emballagetype | Hætteglas |
| Mængde | 15 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion