Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: 2x gærekstrakt Trypton (2xYT) Medium
:
2xYT; 500g
Beskrivelse
- Formulering: Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 16 g/l, gærekstrakt 10 g/l, gærekstrakt 5 g/l
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | 2XYT |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein (tryptone) 16 g/l, gærekstrakt 10 g/l, NaCl 5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af rekombinante stammer af Escherichia coli |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |