missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD Difco™ Tilsætningsstoffer til kulturmedier: Penase

Artikelnummer. 15402414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Penase; 10 x 20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15402414 Penase; 10 x 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15402414 Leverandør BD Leverandørnr. 215331

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

At berige medier til dyrkning og isolering af mange forskellige mikroorganismer og vævsceller

Penase og Penasekoncentrat

  • Til sterilitetstestning og mikrobiel tælling af materialer, der indeholder penicillin

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof Penase
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.