Få mere at vide
BD Difco™ Kulturmedietilsætningsstoffer: Penasekoncentrat
:
Penase koncentrat; 10 x 20 ml
Beskrivelse
Penase og Penasekoncentrat
- Til sterilitetstestning og mikrobiel tælling af materialer, der indeholder penicillin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Tilsætningsstof | Penase |