Få mere at vide
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen og Antisera
Artikelnummer. p-3202730
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11712774
Brand: BD 223101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Hurtige reaktive guldstandard antisera-typepaneler til Bordetella Pertusis antigen og Bordetella Parapertusis antisera
  • Produkttype: Antigener og Antisera
  • Grupperinger: A til B produkter
Bordetella Pertussis antigen
  • Undertype: Kvalitetskontrolantigener
  • Type: Antigener
  • Mængde: 5 ml
  • Holdbarhed: 730 dage
  • Positiv kontrol for Bordetella pertussis antiserum
Bordetella Parapertussis Antiserum
  • Undertype: Bordetella Antisera
  • Type: Antisera
  • Lyofiliseret, rehydrer til 1 ml
  • Holdbarhed: 965 dage
  • Kaninserum til agglutination af objektglas
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Type Bordetella parapertussis Antiserum
Mængde 1 ml
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P330-Skyl munden.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide