Få mere at vide
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen og Antisera
Artikelnummer. 11712774
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11712774 1 ml 1ml
11702844 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11712774 Leverandør BD Leverandørnr. 223101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Hurtige reaktive guldstandard antisera-typepaneler til Bordetella Pertusis antigen og Bordetella Parapertusis antisera
  • Produkttype: Antigener og Antisera
  • Grupperinger: A til B produkter
Bordetella Pertussis antigen
  • Undertype: Kvalitetskontrolantigener
  • Type: Antigener
  • Mængde: 5 ml
  • Holdbarhed: 730 dage
  • Positiv kontrol for Bordetella pertussis antiserum
Bordetella Parapertussis Antiserum
  • Undertype: Bordetella Antisera
  • Type: Antisera
  • Lyofiliseret, rehydrer til 1 ml
  • Holdbarhed: 965 dage
  • Kaninserum til agglutination af objektglas
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Type Bordetella parapertussis Antiserum
Mængde 1 ml