Få mere at vide
BD Difco™ Bordetella spp. Antigen og Antisera
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Beskrivelse
- Produkttype: Antigener og Antisera
- Grupperinger: A til B produkter
- Undertype: Kvalitetskontrolantigener
- Type: Antigener
- Mængde: 5 ml
- Holdbarhed: 730 dage
- Positiv kontrol for Bordetella pertussis antiserum
- Undertype: Bordetella Antisera
- Type: Antisera
- Lyofiliseret, rehydrer til 1 ml
- Holdbarhed: 965 dage
- Kaninserum til agglutination af objektglas
Certificeringer
CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Type | Antisera |
| Mængde | 5 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Difco Bordetella Pertussis Antigen, 5 mL
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide