Få mere at vide
BD Difco™ Bordatella pertussis Serotyping Antisera
Artikelnummer. 11792764
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11792764 1 ml 1ml
1 options
Indeholder kviksølv. Bortskaf korrekt.
Artikelnummer. 11792764 Leverandør BD Leverandørnr. 223091
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Indeholder kviksølv. Bortskaf korrekt.
Kaninserum til agglutination af objektglas
  • Tilgængelig i 1,0 ml emballerede hætteglas
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Bordatella pertussis
Mængde 1 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial B. Pertussis Antiserum 1Ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide