Få mere at vide
BD Difco™ Antisera til serologisk bekræftelse af E. coli O157:H7
Produkttype:
Antiserum
Pakningsstørrelse:
3ml
Beskrivelse
E. coli O157:H7 er et enterisk patogen, der kun kræver et lavt inokulum for at forårsage sygdom. Overførsel sker normalt via fødevarer. Serotypning af den entero-hæmoragiske E. coli er nyttig i den epidemiologiske dokumentation af spredningen af en bestemt stamme i et fødevarebårent udbrud. Test både positive og negative kontrolkulturer på brugstidspunktet for at kontrollere antiserumets ydeevne.
- Produkttype: antigener og antisera
- Grupperinger: D til K-produkter
- Type: antisera
- Undertype: E.coli - Lyofiliseret, rehydrerer til 3mL
- Holdbarhed: 1095 dage
- Etiketten har Naturgummi Latex-erklæring
Certificeringer
CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Indhold og opbevaring | Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Produkttype | Antiserum |
| Til brug med (applikation) | Til rørtest til serologisk bekræftelse af E. coli O157:H7 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide