Få mere at vide
BD Difco™ Antisera til serologisk bekræftelse af E. coli O157:H7
Artikelnummer. 11702914
Skift visning
Produkttype:
E. Coli Antisera
Pakningsstørrelse:
3ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11702914 E. Coli Antisera 3ml
11748323 E. Coli Antisera 3ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11702914 Leverandør BD Leverandørnr. 229701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
E. Coli O Antiserum O157 og E. Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere Escherichia coli O157:H7
E. coli O157:H7 er et enterisk patogen, der kun kræver et lavt inokulum for at forårsage sygdom. Overførsel sker normalt via fødevarer. Serotypning af den entero-hæmoragiske E. coli er nyttig i den epidemiologiske dokumentation af spredningen af en bestemt stamme i et fødevarebårent udbrud. Test både positive og negative kontrolkulturer på brugstidspunktet for at kontrollere antiserumets ydeevne.
  • Produkttype: antigener og antisera
  • Grupperinger: D til K-produkter
  • Type: antisera
  • Undertype: E.coli - Lyofiliseret, rehydrerer til 3mL
  • Holdbarhed: 1095 dage
  • Etiketten har Naturgummi Latex-erklæring
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Produkttype E. Coli Antisera
Til brug med (applikation) Til rørtest til serologisk bekræftelse af E. coli O157:H7
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Difco E. Coli O Antiserum O157, 3 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide