Få mere at vide
BD Salmonella og Shigella Typing Antisera
Tekniske data
Tekniske data
| Clia kompleksitet | Høj |
| Detekterbare analytter | Salmonella |
| Type | Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktorer 6, 7 |
| Mængde | 3 mL |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vial Sal O Antiserum Grp C1 Ftr 6/7 Lyo
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide