Få mere at vide
BD Salmonella og Shigella Typing Antisera
Artikelnummer. 17332361
Skift visning
Type:
Salmonella O Antiserum Gruppe A Faktorer 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktorer 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktorer 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktorer 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktorer 3, 15
Salmonella O Antiserum Gruppe K-faktor 18
Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16
Salmonella O antiserum gruppe I faktor 16
Salmonella O-antiserum gruppe G-faktorer 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-antiserumgruppe E3-faktorer (3), (15), 34
Shigella Poly Group C2
Shigella Poly Gruppe C1
Shigella antiserum poly gruppe C
Pakningsstørrelse:
3ml
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
17332361 Salmonella O antiserum gruppe I faktor 16 -
11774985 Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16 3ml
11712804 Salmonella O Antiserum Gruppe K-faktor 18 3ml
11712874 Shigella Poly Gruppe C1 3ml
11722874 Shigella Poly Group C2 3ml
11762894 Shigella antiserum poly gruppe C 3ml
11735035 Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 5, 12 3ml
11912805 Salmonella O Antiserum Gruppe A Faktorer 1, 2, 12 3ml
17362361 Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktorer 6, 7 -
11795965 Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktorer 6, 8 3ml
17382361 Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 12, 27 -
17372361 Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktorer 3, 15 -
17392361 Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktorer 8 -
17302371 Salmonella O-antiserumgruppe E3-faktorer (3), (15), 34 -
17312371 Salmonella O-antiserum gruppe G-faktorer 13, 22, 23, (36), (37) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17332361 Leverandør BD Leverandørnr. 222631
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Clia kompleksitet Høj
Detekterbare analytter Salmonella
Type Salmonella O antiserum gruppe I faktor 16
Mængde 3 mL
Form Lyofiliseret, frysetørret