Få mere at vide
BD Salmonella og Shigella Typing Antisera
Artikelnummer. 11712874
Type:
Salmonella O Antiserum Gruppe A Faktorer 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktorer 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktorer 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktorer 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktorer 3, 15
Salmonella O Antiserum Gruppe K Faktor 18
Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16
Salmonella O antiserum gruppe I faktor 16
Salmonella O-antiserum gruppe G-faktorer 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-antiserumgruppe E3-faktorer (3), (15), 34
Shigella Poly Group C2
Shigella Poly Gruppe C1
Shigella antiserum poly gruppe C
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. 11712874
Brand: BD 227771
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Clia kompleksitet Høj
Detekterbare analytter Shigella
Type Shigella Poly Gruppe C1
Mængde 3 mL
Form Lyofiliseret, frysetørret
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Shigella Antis Poly C1 Lyophilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Azide