Få mere at vide
BD Salmonella og Shigella Typing Antisera
Type:
Salmonella O Antiserum Gruppe A Faktorer 1, 2, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 12, 27
Salmonella O Antiserum Gruppe B Faktorer 1, 4, 5, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe C1 Faktorer 6, 7
Salmonella O Antiserum Gruppe C2 Faktorer 6, 8
Salmonella O Antiserum Gruppe C3 Faktorer 8
Salmonella O Antiserum Gruppe E2 Faktorer 3, 15
Salmonella O Antiserum Gruppe K Faktor 18
Salmonella O Antiserum Poly AI Faktorer 1-16
Salmonella O antiserum gruppe I faktor 16
Salmonella O-antiserum gruppe G-faktorer 13, 22, 23, (36), (37)
Salmonella O-antiserumgruppe E3-faktorer (3), (15), 34
Shigella Poly Group C2
Shigella Poly Gruppe C1
Shigella antiserum poly gruppe C
Pakningsstørrelse:
3ml
Tekniske data
Tekniske data
| Clia kompleksitet | High |
| Detekterbare analytter | Salmonella |
| Type | Salmonella O Antiserum Gruppe K Faktor 18 |
| Mængde | 3 mL |
| Form | Lyophilized |