Få mere at vide
BD DAB Substratsæt
Beskrivelse
Indeholder
DAB buffer (50 ml) er en opløsning af citronsyre og H 2 O 2 . DAB chromagen (2,5 ml) er en opløsning af 3-3 diaminobenzidin (1,74 % w/v) og HCl.
- Substrat for enzymperoxidase
- Kromogen
- Producerer brunt bundfald uopløseligt i alkohol
Immunhistokemi-frosset/paraffin
Tekniske data
Tekniske data
| Chromagen Mængde | 2.5mL |
| Chromagen type | DAB |
| Til brug med (applikation) | Immunhistokemi frosset eller paraffin |
| Mængde | 1 sæt |
| Substrattype | DAB Underlag |
| Inkluderer | 50 ml DAB buffer er en opløsning af citronsyre og H2O2, 2,5 ml DAB chromagen, er en opløsning af 1,74% w/v 3-3 diaminobenzidin og HCl |
| pH | 7.2 |
| Opbevaringskrav | 4 °C |
Kun forskningsbrug