Få mere at vide
BD D- Luciferin natriumsalt
Beskrivelse
Indeholder
Natriumsalt
Oprenset ved HPLC-teknikker for at fjerne dehydroluciferin og L-Luciferin, som begge er kompetitive inhibitorer af ildflueluciferase. Form dehydroluciferin i nærvær af ultraviolet lys og/eller fugt
- Syntetisk fremstillet underlag
- lyofiliseret, i mononatriumsaltform
- Ikke-pufret opløsning
- Rekonstituer lyofiliseret D-Luciferin med deioniseret vand
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Lyofiliseret, frysetørret |
| Sættets indhold | Natriumsalt |
| Type | D-Luciferin |
| Mængde | 50 mg |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Til brug med (applikation) | Luciferase assay |
Kun forskningsbrug