Beskrivelse
- Til vasketrin og til resuspendering af perler til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Format | Væske |
| Mængde | 130 ml |
| Valideret ansøgning | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.