Få mere at vide
Cytometrisk Bead Array Human Th1/Th2/Th17 Kit, BD
Artikelnummer. 15840239
Skift visning
Mængde:
80 prøver
Artikelnummer. Mængde
15840239 80 prøver
1 options
Artikelnummer. 15840239 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 560484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ IL-17A
Optimeret til analyse af fysiologisk relevante koncentrationer (pg/mL-niveauer) af specifikke cytokinproteiner i vævskultursupernatanter, EDTA-plasma og serumprøver
Detektionsreagens, der leveres i sættet, er en blanding af phycoerythrin (PE)– konjugerede antistoffer, som giver et fluorescerende signal i forhold til mængden af bundet analyt.
  • Kan bruges til at måle Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumor Necrosis Factor (TNF), Interferon-γ (IFN-γ ), og Interleukin-17A (IL-17A) proteinniveauer i en enkelt prøve
  • Giver tilstrækkelige reagenser til 80 tests
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Antal prøver 80.0
Inkluderer 1 hætteglas 0,8mL human IL-2 capture beads, 1 hætteglas 0,8mL human IL-4 capture beads, 1 hætteglas 0,8mL human IL-6 capture beads, 1 hætteglas 0,8mL human IL-10 capture beads, 1 hætteglas 0,8mL human bead 0,8mL capture beads, NF. IFN fange perler
Mængde 80 prøver
Valideret ansøgning RUO
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one