Få mere at vide
BD Cytometric Bead Array (CBA) rotte IL-4; Flex sæt, perle B9
Beskrivelse
Indeholder
rotte IL-4; Standard; rotte IL-4; PE detektion reagens; rotte IL-4; Capture Bead B9
De BD CBA Rat IL-4 Flex Set er et perlebaseret immunoassay, der er i stand til at måle rotte-interleukin-4 (IL-4) i serum- og cellekultursupernatantprøver. Rottreaktivitet blev bestemt ved at teste prøver med BD CBA Rat IL-4 Flex Sæt.
- Reaktivitet: Rotte
- Capture Bead og PE-detektionsreagenskomponenter formuleret til en 50x koncentration til multipleksbrug
- Standardkomponent frysetørres
- Når den er rekonstitueret i 4,0 ml assay-fortynder, har standarden en proteinkoncentration på 10.000 pg/mL
- Skal bruges sammen med en BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flowcytometer, FCAP Array™ Software
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IL-4 |
| Krydsreaktivitet | Rotte |
| Inkluderer | 1 hætteglas capture perle, 1 hætteglas detektionsreagens, 2 hætteglas standard (lyofiliseret) |
| Mængde | 100 prøver |
| Prøvetype | Serum, cellekulturprøve |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri og til påvisning af rotte-interleukiner |
| Produkttype | Rotte IL-4 flex sæt (perle B9) |
Kun brug til forskning